蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
25.8 psi
描述
dist. (ASTM D86-87) >= 95% between 30 and 40°C
等級
puriss. p.a.
形狀
liquid
雜質
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.02% water
蒸發殘留物
≤0.001%
折射率
n20/D 1.357
bp
30-40 °C
密度
0.63 g/mL at 20 °C
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-56.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-49 °C - closed cup