Merck
538124
Sigma-Aldrich
丙醛
reagent grade, 97%
别名:
正丙醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CHO
CAS号:
分子量:
58.08
Beilstein:
506010
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
46-50 °C (lit.)
等級
reagent grade
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽壓力
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
化驗
97%
形狀
liquid
自燃溫度
404 °F
expl. lim.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤2.5% (water)
折射率
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
溶解度
organic solvents: soluble
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丙醛通常用作有机反应的中间体。它可由丙烷在气相中的氧化反应合成。用潘氏镜像法研究了丙醛的光解离行为。采用程序升温脱附 (TPD) 和高分辨电子能量损失谱 (HREELS) 研究了丙醛在 Rh (111) 表面的降解机理。以丙醛为原料,经电化学氯化合成 2-氯丙醛。本文报道了丙醛中两个稳定的旋转异构体的存在。
應用
  • 揭示烯醇在水介质中铜上的电催化还原机理。:对烯醇的电催化还原机理的研究,包括对丙醛的影响,为催化中的化学合成和工业应用提供了有价值的信息(Cui等人,2022年)。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-30 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Reactions of 1-propanol and propionaldehyde on rhodium (111).
Brown NF and Barteau MA.
Langmuir, 8(3), 862-869 (1992)
Mechanism of the Photolysis of Propionaldehyde.
Garrison WM and Burton M.
J. Chem. Phys., 10(12), 730-739 (1942)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 898-898 (1994)
Microwave spectrum of propionaldehyde.
Butcher SS and Wilson Jr EB.
J. Chem. Phys. , 40(6), 1671-1678 (1964)
Chlorination of propionaldehyde by electrolysis of aqueous chloride solutions.
Maksimov KHA, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 68(4), 524-526 (1995)