Merck
480967
Sigma-Aldrich
钼酸钠 二水合物
99.99% trace metals basis
别名:
钼酸 钠盐 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2MoO4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
241.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
品質等級
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder or crystals
反應適用性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
pH值
7-10.5 (25 °C, 5% in water)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
密度
2.37 g/mL at 25 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
InChI 密鑰
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
钼酸钠二水合物 (SMD) 是一种钼酸二钠盐。它对鸟类、北方短毛鹌鹑的毒性作用已被研究。研究了其在氯磺酸氯化钠溶液中对 6082 变形铝合金的缓蚀性能。
應用
二水钼酸钠可用于:
  • 制备用于生长 甲基杆菌 AM1 细胞的改良 Luria 肉汤。
  • 在微波条件下制备梭状钼酸钡 (BaMoO 4 ) 微结构。
  • 合成镍钼锌电极。
特點和優勢
符合 A.C.S. 试剂质量标准。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Interconversion between formate and hydrogen carbonate by tungsten-containing formate dehydrogenase-catalyzed mediated bioelectrocatalysis.
Sakai K, et al.
Sensing and Bio-Sensing Research, 5, 90-96 (2015)
Dietary toxicity of soluble and insoluble molybdenum to northern bobwhite quail (Colinus virginianus).
Stafford JM, et al.
Ecotoxicology (London, England), 1-11 (2015)
Microwave-assisted synthesis, characterization and photoluminescence of shuttle-like BaMoO4 microstructure.
Phuruangrat A, et al.
Materials Science-Poland, 33(3), 537-540 (2015)
Photoelectrochemical water splitting in an organic artificial leaf.
Esiner S, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(47), 23936-23945 (2015)
Corrosion and wear of 6082 aluminum alloy.
Panagopoulos CN, et al.
Tribology International, 42(6), 886-889 (2009)