Merck
402850
Sigma-Aldrich
乙酸钙 一水合物
ACS reagent, ≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca(CH3CO2)2 · H2O
CAS号:
分子量:
176.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.24
化驗:
≥99.0%
等級:
ACS reagent
形狀:
powder
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
powder
雜質
≤0.005% insolubles
≤0.035 meq/g Titr. acid
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Ba: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
適合性
passes test for acidity or alkalinity
SMILES 字串
[H]O[H].CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酸钙一水合物是乙酸的钙盐。 晶体研究表明,该结构是三斜晶型。 已经研究了它在一定温度范围内在水溶液中的溶解度。
應用
乙酸钙一水合物可用于以下过程:
  • 作为钙源,用于通过溶胶-凝胶合成法制备羟磷灰石钙。
  • 作为前体,合成用于捕获 CO2的氧化钙吸附剂。
  • 作为前体盐,用于合成CaO/γ-Al2O3(氧化钙/氧化铝)非均相碱催化剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Calcium hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2 ceramics prepared by aqueous sol-gel processing.
Bogdanoviciene I, et al.
Materials Research Bulletin, 41(9), 1754-1762 (2006)
The synthesis of CaO loaded onto Al2O3 from calcium acetate and its application in transesterification of the sunflower oil.
Marinkovic DM, et al.
Advanced technologies, 4(1) , 26-32 (2015)
Calcium oxide based sorbents for capture of carbon dioxide at high temperatures.
Hong L, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 45(11), 3944-3949 (2006)
Solubilities of calcium acetates in the temperature range 0-100?C.
Saury C, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 38(1), 56-59 (1993)
Ash M and Ash I.
Handbook of Preservatives, 309-309 (2004)