Merck
34994
Sigma-Aldrich
己烷,同分异构体混合物
≥85%, suitable for HPLC: suitable
别名:
己烷类, 异己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14
CAS号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12190000
PubChem物質ID:
产品名称
己烷,同分异构体混合物, suitable for HPLC, ≥85%
蒸汽密度
3 (vs air)
化驗
≥85%
自燃溫度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤4.9% n-hexane (GC)
蒸發殘留物
≤0.0005%
透射率
200 nm, ≥20%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
19.4 °F
閃點(°C)
-7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Extraction and Identification of T Cell Stimulatory Self-lipid Antigens.
Lepore M, et al.
Bio-protocol, 5(11) (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)