等級
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
2.72 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
899 °F
expl. lim.
12.4 %
技術
GC/GC: suitable
雜質
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.002% ammonia (NH3)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.01% piperidine (GC)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.2% 2-picoline (GC)
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
pH值
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
溶解度
H2O: in accordance
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.03 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI 密鑰
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup