等級
ACS reagent
化驗
≥99%
形狀
crystalline powder
powder, crystals or granules
雜質
≤0.008 meq/g Titr. base
≤0.01% insolubles
損耗
≤1.0% loss on drying
pH值
6
mp
605 °C (lit.)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Ba: ≤0.003%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
SMILES 字串
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化锂(LiCl)是一种锂盐。在化学合成中,它被用作氯亲核试剂的来源以及氯配体的来源。LiCl 也用作干燥气流中的干燥剂。
應用
氯化锂可用作:
LiCl还可与其他试剂一起使用:
- 氯阴离子来源,用于在光信条件下将醇转化为烷基氯。
- 有机硅烷和三氟乙烯酯的钯催化偶联和羰基化偶联反应中的添加剂。
- 在温和条件下裂解保护基团的试剂。它很容易将缩醛和酮转化为相应的羰基化合物。
- 在 DMF 环境下,将 α-卤羰基化合物脱氢卤化成 α,β-不饱和羰基化合物的试剂。
LiCl还可与其他试剂一起使用:
- LiCl:DIPEA(1:1 摩尔比)用于霍纳尔–沃兹沃思–埃蒙斯烷基化反应。
- 六甲基磷酸三酰胺用于脱羧烷基化反应和氯离子置换反应。
- LiCl 被用作固相肽合成的添加剂,因为它增加了树脂膨胀,提高了复杂偶联步骤的效率。
特點和優勢
- 易于处理
- 弱路易斯酸
- 极易溶于水
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Derivatization of cellulose in lithium chloride and N-N-dimethylacetamide solutions.
McCormick CL and Callais PA.
Polymer, 28(13), 2317-2323 (1987)
Horner-wadsworth-emmons reaction: Use of lithium chloride and an amine for base-sensitive compounds.
Blanchette MA, et al.
Tetrahedron Letters, 25(21), 2183-2186 (1984)
Hart WA, et al.
The Chemistry of Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cesium and Francium, 355-355 (1973)
Solution studies of cellulose in lithium chloride and N,N-dimethylacetamide.
McCormick CL, et al.
Macromolecules, 18(12), 2394-2401 (1985)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 605-605 (1994)