Merck
217638
Sigma-Aldrich
碘化钠
ReagentPlus®, ≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaI
CAS号:
分子量:
149.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
reagent
蒸汽密度
>1 (vs air)
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
powder
雜質
<1.0% water
pH值
6-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
661 °C (lit.)
溶解度
water: soluble(lit.)
SMILES 字串
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碘化钠是一种离子化合物,可由氢氧化钠或碳酸钠与氢氧化酸的反应制备。它是一种用途广泛的试剂,在有机合成中用作碘化物源。
應用
碘化钠可作为催化剂:
  • 合成 α-烷氧基化酮
  • 胺的 N-叔丁基羰基化。
也可用作试剂,用于将芳基胺转化为芳基碘化物。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 648-648 (1994)
Synthetic methods and reactions. 62. Transformations with chlorotrimethylsilane/sodium iodide, a convenient in situ iodotrimethylsilane reagent.
Olah GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(8), 1247-1251 (1979)
The Chesapeake Bay Institute technique for the Winkler dissolved oxygen method.
Carpenter JH.
Limnology and Oceanography, 10(1), 141-143 (1965)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 999-999 (1994)
Caroline Serrano-Nascimento et al.
Molecular and cellular endocrinology, 349(2), 154-161 (2011-10-18)
Iodide excess acutely downregulates NIS mRNA expression, as already demonstrated. PCCl3 cells treated or not with NaI, NaI+NaClO(4) or NaI+Methimazole, for 30 min to 24 h, were used to further explore how iodide reduces NIS gene expression. NIS mRNA expression