Merck
199966
Sigma-Aldrich
氧化铝
Brockmann I, standard grade, activated, acidic
别名:
氧化铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al2O3
CAS号:
分子量:
101.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.52
agency
suitable for EPA 1613
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
CAMAG 504-C-I
技術
ion chromatography: suitable
雜質
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
粒徑
50-300 mesh
孔徑
58 Å pore size
pH值
4.5±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.14 (mval/g)
SMILES 字串
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI 密鑰
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Brockmann氧化铝适用于柱色谱和吸附过滤。
人们研究了在高温下在二元 M-Al(M = Fe、Ni 或 Co)合金表面形成 α-Al2O3(氧化铝)保护膜的机理。具有不同酸度和水浓度(具有 Brockmann 活性 I-V)的活化氧化铝可以很容易地对土壤中存在的氧化铝上的各种类型的水(即游离水、孔隙水和结合水)进行检测。
應用
氧化铝(氧化铝)用在一个实验方案中从脱水溶剂(四氢呋喃,THF)中除去过氧化物。该实验方案涉及荧光标记的小鼠大脑的精细脑解剖的高分辨率研究。它可用于制造多晶碘化锂-氧化铝固体电解质。氧化铝的掺入显著提高了碘化锂的导电性。
氧化铝(酸性)可用作柱色谱的吸附剂。在无溶剂条件下,它可以在三氟乙酸酐存在下用作芳族醚与羧酸酰化的活性表面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
A simple, efficient, and selective method for tetrahydropyranylation of alcohols on a solid phase of alumina impregnated with zinc chloride.
Ranu BC and Saha M.
The Journal of Organic Chemistry, 59(26), 8269-8270 (1994)
Efficient Syntheses of (a-Fluoropropargyl) phosphonate Esters.
Benayoud F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(15), 5159-5164 (1996)
Micron-scale resolution optical tomography of entire mouse brains with confocal light sheet microscopy.
Silvestri L, et al.
Journal of Visualized Experiments, 80, e50696-e50696 (2013)
Conduction Characteristics of the Lithium Iodide-Aluminum Oxide Solid Electrolytes.
Liang CC.
Journal of the Electrochemical Society, 120(10), 1289-1292 (1973)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)