等級
puriss.
品質等級
化驗
98.0-100.5%
99-100.5%
99.0-100.5% (calc. on dry substance)
形狀
powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
雜質
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.25% water-soluble matter
≤0.5% in acid (HCl 0,5 mol/l) sol. matter
≤0.5% water-soluble matter (hot)
損耗
≤0.5% loss on drying, 105 °C, 3h
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
mp
>350 °C (lit.)
密度
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
As: ≤1 mg/kg
Ba:, in accordance
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sb: ≤50 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES 字串
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI 密鑰
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二氧化钛 (TiO 2 ,titania) 是一种重要的材料,具有多种重要的应用,如水和空气净化、自清洁材料和光伏电池等。TiO 2 是一种具有宽禁带(锐钛矿为 3.2 eV,金红石为 3.0 eV)的 n 型半导体。采用旋涂法在 F 掺杂 SnO2 镀膜玻璃上制备了 Mn 掺杂 TiO 2 薄膜。本文提出了一种简单的溶胶-凝胶浸渍提拉法在不同的基片上沉积二氧化钛(TiO2)薄膜。它有多种光催化应用,可以两种形式使用,即高度分散在多孔载体材料上的细小颗粒和液体介质中的悬浮流体。
四氧化钛是一种白色化合物,可作为着色颜料 用于油漆中,也是化妆品和牙膏的主要成分。可通过氯化钛 (IV) 与氧气反应制备。它还可以在光伏、光催化和气体传感器中找到应用。
四氧化钛是一种白色化合物,可作为着色颜料 用于油漆中,也是化妆品和牙膏的主要成分。可通过氯化钛 (IV) 与氧气反应制备。它还可以在光伏、光催化和气体传感器中找到应用。
應用
- 氧化钛(IV)的结构、性质、制备和光催化过程。:研究讨论了氧化钛(IV)的结构、性质和制备方法,重点介绍了其光催化过程,这些过程在污染物降解等环境应用中至关重要(Byts et al., 2023)。
- 径向金红石型氧化钛(IV)微球对有机物有氧氧化的光催化活性研究。:研究考察了经氧化铁簇改性的径向金红石型TiO2微球在有机化合物有氧氧化中的光催化性能,证明了它们在环境净化方面的潜力(Kojima et al., 2022)。
- 钛(IV)掺杂氧化钨纳米颗粒光催化降解纺织染料。:本研究的重点是在可见光下使用Ti(IV)掺杂氧化钨纳米颗粒对纺织染料进行光催化降解,突出了它们由于增强的光催化活性而在水净化方面的潜力(Ranjin et al., 2024)。
- 反相气相色谱法测定导电聚合物的溶解度和表面热力学,IV:聚吡咯/氧化钛。:本文使用反相气相色谱法研究了聚吡咯/氧化钛复合材料的溶解度和表面热力学,为其在电子材料中的应用提供了见解(Ballard & Al-Saigh, 2020)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Development of a titanium dioxide-supported platinum catalyst with ultrahigh stability for polymer electrolyte membrane fuel cell applications
Huang S-Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(39), 13898-13899 (2009)
Zumdahl.SS and DeCoste.JD
Introductory Chemistry, (7) (2010)
Defect chemistry of titanium dioxide. Application of defect engineering in processing of TiO2-based photocatalysts
Nowotny.K.M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112(14), 5275-5300 (2008)
Preparation of titanium (IV) oxide thin film photocatalyst by sol-gel dip coating.
Sonawane RS, et al.
Materials Chemistry and Physics, 77(3), 744-750 (2003)
Multivalent Mn-doped TiO2 thin films.
Lin CYW, et al.
Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 44(!0), 1969-1972 (2012)