Merck
11019
Sigma-Aldrich
氯化铝
anhydrous, sublimed, ≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AlCl3
CAS号:
分子量:
133.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
for analytical purposes
蒸汽壓力
1 mmHg ( 100 °C)
化驗
≥98%
形狀
powder
品質
anhydrous
sublimed
反應適用性
reagent type: catalyst
core: aluminum
雜質
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH值
2.4 (20 °C, 100 g/L)
mp
190 °C (lit.)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
正離子痕跡
Fe: ≤200 mg/kg
SMILES 字串
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • 混凝法去除浑浊水中的病毒:探讨了在混凝法中使用氯化铝去除浑浊水中的包膜和非包膜病毒,包括SARS-CoV-2 Omicron BA.2。这项研究对于专注于水处理和公共卫生安全的学术界环境实验室技术人员和研究人员至关重要(Maneein S et al., 2024)。
  • 提高医院废水中污染物的去除效率:比较了PAC混凝法和生物接触氧化法在废水处理中的应用,重点介绍了老旧工厂的影响以及氯化铝在提高污染物去除效率方面的作用。这项研究对于负责升级和优化废水处理工艺的环境科学家和工程师来说至关重要(Kang Y et al., 2024)。
  • 铝基混凝剂在废活性污泥厌氧消化中的效果比较:分析了使用铝基混凝剂时的甲烷产量、动力学和污泥影响,为对资源回收和可持续废物管理感兴趣的环境工程师和材料科学家提供了宝贵见解(Pasciucco F et al., 2024)。
特點和優勢
氢与其他金属卤化物的气相共还原作用可用于金属间的精细分离,可作为结构材料或化合物使用,具有重要热电、磁和抗氧化性能。 氮化铝可以由添加了AlCl3 的元素合成,以促进结晶。
注意
打开时要小心!这是因为生产上清液气相中可能含有少量有毒光气。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Hattori H, et al.
Acid-Base Catalysis II (1994)
Spectroscopy and electrochemistry of uranium (IV)/uranium (III) in basic aluminum chloride-1-ethyl-3-methylimidazolium chloride.
Anderson CJ, et al.
Inorganic Chemistry, 30(21), 4013-4016 (1991)
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7) (2008)
THE FRIES REARRANGEMENT OF PHENYL ISOBUTYRATE.
Briggs TI, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 34(7), 851-855 (1956)
Acceleration of the Diels-Alder reaction by aluminum chloride.
Yates P and Eaton P.
Journal of the American Chemical Society, 82(16), 4426-4437 (1960)