主要文件
Z802891
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
optical glass
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma (100-OS)
參數
320-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
小室體積
1750 μL
路徑長度
5 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 PTFE 盖
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)