主要文件
Z802174
Hellma® 吸收比色皿,流通池
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 120 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
製造商/商標名
Hellma 170-QS
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
120 μL
路徑長度
1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2 polished windows; Macro, with in/outlet tubes
2 windows polished aperture.
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)