主要文件
Z802050
Hellma®吸收比色皿,用于磁力搅拌器细胞
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1500 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® Rayon
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 119-004-QS
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
49.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
1500 μL
路徑長度
10 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)