主要文件
Z546429
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 25-50 μm
别名:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
材料
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
盤直徑
10 mm
漏斗容量
2 mL
閥桿直徑
6 mm
孔徑
25-50 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)