About This Item
线性分子式:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
174.20
FEMA號碼:
3819
Beilstein:
1725413
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
17.003
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
生物源
corn
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
mp
222 °C (dec.) (lit.)
應用
flavors and fragrances
食物過敏原
no known allergens
感官的
faint
SMILES 字串
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
一氧化氮合成酶的底物,可转化为瓜氨酸和一氧化氮 (NO)。通过与一氧化氮相关的机理诱导胰岛素释放。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1