等級
laboratory grade
品質等級
描述
non-ionic
形狀
liquid
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
22 ppm (25°C)
黏度
30.225 cSt(40 °C)
轉變溫度
pour point 4 °C
cloud point 57 °C (1 wt% actives aq solution)
溶解度
water: freely soluble (some compositions may form gels)
密度
0.9831 g/mL at 20 °C
HLB
11 - 13
環保替代類別
, Aligned
SMILES 字串
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
ECOSURF Sa-9 是一种种子油表面活性剂,包含 55-80% 的 C6-C12 和 15-40% 的 C10-C16 乙氧基化、丙氧基化醇
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。该产品是一种可生物降解的表面活性剂,符合绿色化学“降解设计”的第10th原则。
特點和優勢
- 超凡的湿润性
- 出色的去污性能
- 快速溶解 & 良好的漂洗性
- 低臭
- 无凝胶范围
- 杰出的配方 & 处理性能
- 易于生物降解(OECD 301)
法律資訊
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3