Merck
PHR3970
Clonazepam Related Compound A
new
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
别名:
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10ClN3O3
CAS号:
分子量:
315.71
Beilstein:
5596577
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1140327
API 家族
clonazepam
包裝
pkg of 30MG
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)C3=C(NC1=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C3
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
InChI 密鑰
GYAWOVGCEQLWHW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)