certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1252003
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
estradiol
形狀
solid
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(=O)CCC5CCCC5
InChI
1S/C26H36O3/c1-26-15-14-21-20-10-8-19(27)16-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)29-25(28)13-6-17-4-2-3-5-17/h8,10,16-17,21-24,27H,2-7,9,11-15H2,1H3/t21-,22-,23+,24+,26+/m1/s1
InChI 密鑰
UOACKFBJUYNSLK-XRKIENNPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3