certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. S1400000
traceable to USP 1623003
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
streptomycin
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI 密鑰
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
耐药性机制:rpsL这种S12核糖体蛋白基因中的突变可阻止链霉素与核糖体结合。 一种氨基糖苷磷酸转移酶也可使链霉素失活。
抗菌谱:链霉素能够对抗革兰氏阴性和革兰氏阳性菌。
分析報告
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3