主要文件
PHR2038
Supelco
咖啡因杂质 B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
N-( 6-氨基-1,3-二甲基-2,4-二氧-1,2,3,4-四氢嘧啶-5-基)甲酰胺, 茶碱相关化合物C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N4O3
CAS号:
分子量:
198.18
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1653037
API 家族
caffeine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[n]1([c]([n](c(c([c]1=O)NC=O)N)C)=O)C
InChI
1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
InChI 密鑰
ZNDGAXCBZGSJGU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看此物质的示例分析证书,请在下面的对话框中输入LRAB8373。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)