certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1134631
包裝
pkg of 20 mg
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
O[C@@H]([C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)=O)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H]([N+](C)([O-])C)[C@H]3O)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C38H69NO14/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,48-14)33(53-35-29(41)25(39(11,12)46)16-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(44)51-26)52-27-18-36(8,47-13)32(43)24(7)50-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
InChI 密鑰
KDRPFIWYMNONLJ-KCBOHYOISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分析報告
其他說明
腳註
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3