certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1367561
API 家族
linezolid
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
InChI
1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
利奈唑胺是一种恶唑烷类抗菌药。它抑制细菌 mRNA的翻译和是一种弱的、可逆的、非选择性的单胺氧化酶抑制剂。
利奈唑胺是一种恶唑烷酮类抗菌药。 它与50S 亚基的细菌 23S 核糖体 RNA 上的位点结合,并阻止功能性 70S 起始复合物的形成,从而抑制细菌 mRNA 翻译。利奈唑胺也是一种弱的、可逆的非选择性单胺氧化酶抑制剂。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAC0768。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。