PHR1852
Raloxifene Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
Raloxifene hydrochloride, Keoxifene hydrochloride, LY 156758, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone hydrochloride
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001134
traceable to USP 1598201
API 家族
raloxifene
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
InChI 密鑰
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ESR2(2100)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2