Merck
PHR1771
Supelco
地高辛
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
地高辛, 异羟基洋地黄毒苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H64O14
CAS号:
分子量:
780.94
Beilstein:
77011
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. D1900000
traceable to USP 1200000
API 家族
digoxin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 300 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]2C)O[C@H]3[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]3C)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
InChI 密鑰
LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
地高辛是一种毛地黄糖苷(digitalis glycoside),广泛用于治疗充血性心力衰竭(CHF)。它具有正性肌力作用、抗心律失常及血管收缩作用。据报道地高辛和其他强心苷可能在预防和/或治疗癌症等增生性疾病中发挥重要作用。
應用
地高辛可用作药物参考标准品,用于通过各种色谱技术测定药物制剂和血浆样品中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
一种强心苷,P-糖蛋白的底物,上调 Pgp 表达和下调 SXR(固醇类异生物受体)。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
本有证标准物质 (CRM) 按照 ISO 17034 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
腳註
如需查看本材料的检验报告示例,请在以下文件槽中输入 LRAA8515。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Selective and quantitative analysis of 4-hydroxybenzoate preservatives by microemulsion electrokinetic chromatography.
Mahuzier PE, et al.
Journal of Chromatography A, 924(1-2), 465-470 (2001)
High-performance liquid chromatographic analysis of digoxin formulations.
Desta B and McErlane KM
Journal of Pharmaceutical Sciences, 71(7), 777-780 (1982)
Simultaneous determination of digoxin and digitoxin by micellar electrokinetic chromatography and application to drug formulations.
Tseng HH, et al.
Journal of Separation Science, 26(18), 1693-1698 (2003)
A new, high-throughput high-performance liquid chromatographic/mass spectrometric assay for therapeutic level monitoring of digoxin in human plasma.
Vlase L, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 92(5), 1390-1395 (2009)