主要文件
PHR1734
Supelco
利托那韦
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
利托那韦, 10-羟基-2-甲基-5-(1-甲基乙基)-1-[2-(1-甲基乙基)-4-噻唑基]-3,6-二氧代-8,11-双(苯甲基)-2,4,7,12-四氮杂十三烷-13-酸, 5-噻唑甲酯, [5S-(5R*, 8R*, 10R*, 11R*)], 1,3-噻唑-5-基甲基 N-[(2S,3S,5S)-3-羟基-5-[[(2S)-3-甲基-2-[[甲基-[(2-丙-2-基-1,3-噻唑-4-基)甲基]氨基甲酰基]氨基]丁酰基]氨基]-1,6-二苯基己基-2-基]氨基甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H48N6O5S2
分子量:
720.94
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
生物源
synthetic
品質等級
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. Y0000714
traceable to USP 1604803
蒸汽壓力
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API 家族
ritonavir
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
儲存條件
protect from light
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white to tan
溶解度
acetonitrile: slightly soluble
ethanol: freely soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
InChI 密鑰
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
利托那韦属于蛋白酶抑制剂,可阻断HIV中蛋白酶的部分。其作用方式涉及与蛋白酶活性位点结合并抑制酶的活性。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
利托那韦可用作药物标准品,用于通过用色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB9120。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
RP-HPLC method development and validation for simultaneous estimation of lopinavir and ritonavir in dosage form and in plasma
Kumar VK, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 3, 1-8 (2014)
HPTLC method for simultaneous determination of lopinavir and ritonavir in capsule dosage form
Sulebhavikar VA, et al.
Journal of Chemistry, 5(4), 706-712 (2008)