Merck
PHR1477
Supelco
硫酸铜
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
硫酸铜, Cupric sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CuSO4
CAS号:
分子量:
159.61
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
蒸汽壓力
7.3 mmHg ( 25 °C)
API 家族
copper sulfate
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
密度
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI 密鑰
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的经认证的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
硫酸铜可用作药物参考标准品,用于通过原子吸收分光光度法(AAS)测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
本认证参考材料是根据国际标准化组织指南 17034 和国际标准化组织/国际电工委员会 17025 生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC0267。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Copper Sulfate
USP43-NF38
United States Pharmacopeia/National Formulary, 39(4), 1189-1189 (2014)
Leonhard Möckl et al.
Developmental cell, 50(1), 57-72 (2019-05-21)
The mammalian glycocalyx is a heavily glycosylated extramembrane compartment found on nearly every cell. Despite its relevance in both health and disease, studies of the glycocalyx remain hampered by a paucity of methods to spatially classify its components. We combine