主要文件
PHR1430
Supelco
二羟基丙酮
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
二羟基丙酮, 1,3-二羟基-2-丙酮, 1,3-二羟基丙酮, DHA, NSC 24343, 甘油酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6O3
CAS号:
分子量:
90.08
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1204102
API 家族
dihydroxyacetone
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O1C(COC(C1)(O)CO)(O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
InChI 密鑰
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二羟丙酮 (DHA) 是可广泛用于化妆品的一种褐色成分,如无阳光晒黑剂。它参与一种名为美拉德反应的化学染色反应,通过与蛋白的氨基反应得到高分子量色素混合物。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
應用
二羟丙酮可用作药物参考标准品,用于通过液相色谱 (LC) 技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该CRM的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC0574。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Dihydroxyacetone, the active browning ingredient in sunless tanning lotions, induces DNA damage, cell-cycle block and apoptosis in cultured HaCaT keratinocytes
Petersen AB, et al.
Mutation Research, 560(2), 173-186 (2004)
Influence of hydration on dihydroxyacetone-induced pigmentation of stratum corneum
Nguyen BC and Kochevar IE
The Journal of Investigative Dermatology, 120(4), 655-661 (2003)
Dihydroxyacetone
USP42-NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 1366-1366 (2018)
Megan A Rees et al.
Journal of proteome research, 14(1), 120-132 (2014-10-21)
Interactions between a host and a bacterial pathogen are mediated by cross-talk between molecules present on, or secreted by, pathogens and host binding-molecules. Identifying proteins involved at this interface would provide substantial insights into this interaction. Although numerous studies have
C Flavia Massaro et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(50), 12209-12217 (2014-11-26)
Australian stingless bee honeys have been shown to exert antioxidant and in vitro antimicrobial properties; however their bioactive factors remained unidentified. This study investigated the antibacterial properties of phenolic extracts from Tetragonula carbonaria honeys. Honeys were harvested from beehives in