Merck
PHR1056
Supelco
甲氧苄啶
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2,4-二氨基-5-(3,4,5-三甲氧基苄基)嘧啶, NSC 106568
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18N4O3
CAS号:
分子量:
290.32
Beilstein:
625127
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 344
traceable to Ph. Eur. T220000
traceable to USP 1692505
API 家族
trimethoprim
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChI 密鑰
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的已认证的药物二级标准,为制药实验室和制造商提供了药典基本标准的一种方便且成本效益好的替代品。甲氧苄啶是一种合成的抗菌剂,对大多数需氧革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌具有体外抗菌活性。它的作用方式涉及到抑制二氢叶酸还原酶,这是一种可在微生物和真核细胞中催化将二氢叶酸还原为四氢叶酸的酶。
應用
主要作为抗细菌剂。 二氢叶酸还原酶抑制活性和原核酶选择性。
甲氧苄啶可作为药物参考标准品,通过色谱以及可见光和紫外分光光度技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质 (CRM) 按照 ISO 17034ISO/IEC 17025 生产和认证。所有关于此 CRM 的信息均记载在分析证书中。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAA7172。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of sulfamethoxazole and trimethoprim in pharmaceuticals by visible and UV spectrophotometry
Shamsa F and Amani L
Iranian Journal of Pharmaceutical Research : IJPR, 537(1-2), 31-36 (2010)
Simultaneous LC determination of trimethoprim and sulphamethoxazole in pharmaceutical formulations
Akay C and Ozkan SA
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 30(4), 1207-1213 (2002)
Comparison of trimethoprim molecularly imprinted polymers in bulk and in sphere as the sorbent for solid-phase extraction and extraction of trimethoprim from human urine and pharmaceutical tablet and their determination by high-performance liquid chromatography
Hu SG, et al.
Analytica Chimica Acta, 537(1-2), 215-222 (2005)
Trimethoprim resistance.
Huovinen P
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 31(10), 1451-1456 (1987)
Ivan Senta et al.
Water research, 47(2), 705-714 (2012-11-29)
Comprehensive study on the occurrence and fate of several classes of antimicrobials, including sulfonamides, trimethoprim, fluoroquinolones and macrolides, in Croatian municipal wastewaters was performed using an integrated approach, which comprised analysis of both dissolved and particulate fractions. A nation-wide screening