等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N21[C@H]([C@]([C@@]3([C@H]([C@]4([C@]([C@H]5[C@]6(O[C@]7([C@H]([C@@]6(CC[C@@H]7OC(=O)\C(=C/C)\C)C)CC5)O)C4)(C[C@@H]3O)O)O)C2)O)(O)C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C32H49NO9/c1-6-18(3)25(35)41-24-11-12-26(4)19-8-9-20-28(37)13-23(34)31(39)21(29(28,38)16-30(20,26)42-32(19,24)40)15-33-14-17(2)7-10-22(33)27(31,5)36/h6,17,19-24,34,36-40H,7-16H2,1-5H3/b18-6-/t17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,32-/m0/s1
InChI 密鑰
DBUCFOVFALNEOO-HWBIYQLFSA-N
一般說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3