Merck
PHL80180
Urushiol (15:1)
phyproof® Reference Substance
别名:
3-(8Z-Pentadecenyl) 1,2-benzenediol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H34O2
CAS号:
分子量:
318.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥85.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Oc1c(cccc1CCCCCCC\C=C/CCCCCC)O
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h7-8,15,17-18,22-23H,2-6,9-14,16H2,1H3/b8-7-
InChI 密鑰
GWOCLAPCXDOJRL-FPLPWBNLSA-N
一般說明
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)