Merck
P8976
Millipore
酚红肉汤基础
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 6579:2014
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
BioChemika
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.4±0.2 (25 °C)
應用
clinical testing
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective and differential for bacteria (General Media)
nonselective and differential for enterobacteriaceae
應用
不添加碳水化合物的完整培养基,用于发酵能力研究。
成分
成分 (g/L)
示蛋白胨,10.00
牛肉提取物,1.00
氯化钠,5.00
酚红,0.018
準備報告
将16 g的酚红肉汤基础悬浮于1000 ml的蒸馏水中。加热至培养基完全溶解。倒入装有倒置杜氏′管的试管中,在15磅压力(121℃)下高压灭菌15分钟。向基础培养基中无菌添加经过滤灭菌或高压灭菌的碳水化合物溶液。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,可满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
MacFaddin, J
Media for Isolation-Cultivation-Identification-Maintenance of Medical Bacteria, 1 (1985)