Merck
NIST8599
硫化钼 (IV)
NIST®SRM®
别名:
二硫化钼
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
MoS2
CAS号:
分子量:
160.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
包裝
pkg of 10 g
製造商/商標名
NIST®
密度
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChI 密鑰
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)