Merck
NIST84L
邻苯二甲酸氢钾
NIST® SRM® 84l
别名:
邻苯二甲酸氢钾, KHP, 苯二甲酸氢钾, 邻苯二甲酸 单钾盐, 酞酸氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCC6H4COOK
CAS号:
分子量:
204.22
Beilstein:
3637128
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
包裝
pkg of 60 g
製造商/商標名
NIST®
技術
titration: suitable
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
格式
matrix material
SMILES 字串
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
它含有高纯度邻苯二甲酸氢钾(KHP)KHC8H4O4。其检定值是以KHP表示的总酸(可取代 H+)的质量分数。其检定值基于研磨、干燥物质的库伦测定结果。该物质的测定值是通过自动库伦滴定至KHP的称重试样拐点(pH ≈ 8.4)而获得。该认证值代表了通过分层随机抽样法抽取的16瓶试样30次滴定的结果。
SRM 84L的认证是有效的, 在规定的测量不确定度范围内,条件是RM是按照“储存和使用说明中规定的要求处理和储存。”.
SRM 84L_cert
SRM 84L _SDS
應用
该标准参考物质(SRM)预期用作酸量滴定一级标准品。该SRM经认证仅可用作酸量滴定测定,不可用作pH 标准品。
特點和優勢
  • 一单位 SRM 84L是以一个60 g 单位结晶物质的形式供应。
  • 关于产品说明、处置和运输的信息见于MSDS
  • 随附的CoA 含有关于SRM’的失效日期的信息以及处理、储存和使用说明
其他說明
已认证可用于下列分析物。
邻苯二甲酸氢钾
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)