應用
蓝宝石热容标准参考物质(SRM)旨在用于校准或监测用于测量10至2250 K范围内的焓或热容的量热计。
特點和優勢
- NIST 证书中介绍了作为温度函数的焓值和热容量值的准确度变化。
- MSDS记录了关于处置和运输的说明。
其他說明
可在nist.gov/SRM下载最新证书,查看当前分析物及认定值。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology