主要文件
NIST3108
镉(Cd)标准溶液
NIST® SRM® 3108
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 5 x 10 mL
製造商/商標名
NIST®
格式
single component solution
一般說明
该标准参考物质(SRM)预期用作镉定量测定的一级校准标准品。SRM 3108单元由5个10 mL密封的硼硅酸盐玻璃安瓿组成,该安瓿装有经重量分析制备的酸化水溶液,以包含已知质量分数的镉。该溶液含有体积分数约为8%的硝酸,相当于约1.3 mol/L的物质量浓度(摩尔浓度)。更多信息请参见SDS和COA。
SRM 3108_cert
SRM 3108_SDS
其他說明
已认证可用于下列分析物。
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Kidney,Bone
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)