主要文件
NIST2711A
Montana II土壤
NIST® SRM® 2711a
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 50 g
製造商/商標名
NIST®
應用
environmental
格式
matrix material
一般說明
该标准参考物质(SRM)主要用于分析土壤、沉积物或其他相似基质。1个单位的SRM 2711a包含50 g干燥土壤粉末。如需更多信息,请参考COA和SDS。
SRM 2711A_cert
SRM 2711A_SDS
其他說明
已认证可用于下列分析物。
铝 (Al)、锑 (Sb)、钙(Ca)、砷 (As)、铁(Fe)、钡 (Ba)、铅(Pb)、镉(Cd)、镁 (Mg)、铬 (Cr)、钾 (K)、钴 (Co)、硅 (Si)、铜 (Cu)、钠 (Na)、锰(Mn)、钛 (Ti)、汞(Hg)、镍(Ni)、磷 (P)、钐(Sm)、锶(Sr)、铀 (U)、钒(V)、锌 (Zn)。
已提供以下分析物的参考/信息值。
铯(Cs)、铕(Eu)、铪(Hf)、镧(La)、钕(Nd)、铷(Rb)、钪(Sc)、钍(Th)、硼 (B)、铈(Ce)、镝(Dy)、钆(Gd)、铟(In)、镥(Lu)、硒(Se)、银 (Ag)、钽(Ta)、铽(Te)、铊(Tl)、镱(Yb)
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1