Key Documents
NIST1650B
柴油颗粒物
NIST® SRM® 1650b
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 200 mg
製造商/商標名
NIST®
應用
industrial hygiene
格式
matrix material
InChI
1S/CH4/h1H4
InChI 密鑰
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于制备SRM 1650b 的颗粒物是在颗粒物累积200 发动机小时后由稀释管设施的换热器收集而来。为了生成此颗粒物使用了在不同条件下运行的多个直喷四冲程柴油发动机。因此,尽管样品不代表任何特定条件下运行的任何特定柴油发动机,它应当代表重型柴油发动机的颗粒排放。提供了检定和非检定值的所有化学组分是天然存在于柴油颗粒物中的成分。PAH的检定值基于来自NIST的两种或更多独立分析技术的结果一致性。SRM 1650b是有效的,在规定的测量不确定度范围内,条件是SRM是按照随附证书的使用说明进行处理和储存的。
SRM 1650B_cert
SRM 1650B_SDS
應用
该标准参考物质 (SRM) 主要用于评价对柴油颗粒物和类似基质中选定多环芳烃(PAH)和硝基取代的PAH(nitro-PAH)进行测定的分析方法。
特點和優勢
  • 一单位SRM 1650b包含一瓶大约200毫克柴油颗粒物。
  • 计量可追溯性可追溯至以质量分数的导出单位(derived unit)表示的物质的国际单位制(SI)单位
  • 关于产品说明、处置和运输的信息见于随附的MSDS
  • 随附的NIST证书含有关于RM的失效日期、用户警告、正确储存、使用、制备和分析说明的详细信息
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
vibrant-m
CRMUMPGO
柴油