主要文件
N18000
通用粘度标准;UKASISO/IEC17025和ISO17034认证
viscosity 54900 mPa.s (25 °C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
黏度
54900 mPa.s(25 °C)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
<50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
< 10 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)