主要文件
MBAS1000
Supelco
Surfactant (MBAS) 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material
别名:
concentration should be included
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
製造商/商標名
RTC MBAS1000-100
濃度
in H2O
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
應用
environmental
形式
matrix material
儲存溫度
2-30°C
其他說明
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Surfactant Biodegradation
Swisher RD.
Science, 68-70 (1986)