产品名称
亮绿 SF(淡黄), certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC
等級
certified by the Biological Stain Commission
品質等級
agency
certified by the BSC
形狀
powder
成份
Dye content, ≥65%
技術
titration: suitable
顏色
red to dark purple
mp
288 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)\C(=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)c5ccc(cc5)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
適合性
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2