主要文件
IRMM428
水(PFAS)
IRMM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
IRMM®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
JRC
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
分析報告
更多信息,请参阅:
IRMM428
其他說明
已认证可用于以下列出的分析物。请参阅证书以获取相关数值和更多详细信息
有机污染物:线性全氟辛烷磺酸(L-PFOS)、全氟丁基磺酸(PFBS)、全氟庚酸(PFHpA)、全氟己烷磺酸(PFHxS)、全氟己酸(PFHxA)、全氟壬酸、全氟戊酸(PFPeA)
基质组:饮料和水
法律資訊
IRMM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)