API 家族
ibuprofen
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1