GSK5307
1 of 8
USP
1003009
对乙酰氨基酚
Supelco
PHR1005
Sigma-Aldrich
A3035
P0300000
扑热息痛
BP371
A5000
PHR1009
咖啡因
SAB4500785
Anti-HER2 antibody produced in rabbit
300
Warning
Acute Tox. 4 Oral
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?