主要文件
F2270
Sigma-Aldrich
Biofreeze Freezing Medium
DMSO-free, Serum-free, Animal Component-free Cryopreservation Medium, 1X, sterile-filtered, suitable for cell culture
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.71
品質等級
無菌
sterile-filtered
技術
cell culture | mammalian: suitable
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)