主要文件
ERMFD069
氧化铝
ERM®, certified reference material
别名:
Corundum
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
SMILES 字串
[Al]21O[Al](O2)O1
InChI
1S/2Al.3O
InChI 密鑰
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)