Key Documents
ERMCE100
Fish tissue (HCB and HCBD)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
格式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Hexachlorobenzene (HCB) and hexachlorobutadiene (HCBD)
分析報告
For more information please see:
ERMCE100
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)