Key Documents
ERMBF426B
大豆 305423 转基因标准品 ERM-BF426
ERM®, certified reference material, level 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
成份
Soya 305423, 0.5%
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
ERMBF426B
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)