主要文件
ERMBD284
全脂奶粉
ERM®, certified reference material, aflatoxin M1, high level
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
格式
matrix material
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
ERMBD284
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin M1
Matrix Group: Dairy products and eggs
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2