Key Documents
ERMAD149
兔凝血激酶(凝血时间)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
certified by the BSC
製造商/商標名
JRC
應用
clinical testing
格式
matrix material
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
分析報告
For more information please see:
ERMAD149
其他說明
可能实行销售限制
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)